Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood
Isolieren Sie RNA mit einem einfachen und praktischen Spin-Säulen-Format. Machery Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood ist für die Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut (menschlich oder tierisch) optimiert.
96.05 CHF - 446.00 CHF
Spezifikation
Format | Mini-Spin-Säule |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut aus gängigen Blutentnahmeröhrchen |
Enthält | NucleoSpin™ RNA-Blutsäulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, RNase-freier rDNase, Flüssigproteinase K |
Produkttyp | NucleoSpin RNA-Blut |
RNase | Ja |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12825693
|
Macherey-Nagel™
740200.10 |
10 |
96.05 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12733391
|
Macherey-Nagel™
740200.50 |
50 |
446.00 CHF
120 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Direkte Vollblut-Lyse – sehr einfaches und bequemes Verfahren (zum Patent angemeldet)
- Keine selektive Erythrozyten-Lyse bei 4 °C – gesamte Verarbeitung bei Raumtemperatur
- Hervorragende RNA-Ausbeute und -Qualität aus bis zu 400 μl Vollblut
- Effiziente DNA-Entfernung an der Säule für eine erhöhte Empfindlichkeit in nachgeschalteten Anwendungen und kompatibel mit gängigen Blutentnahmeröhrchen und Antikoagulanzien
- (Z. B. EDTA, Citrat und Heparin)
Anwendungen
- Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut aus gängigen Blutentnahmeröhrchen
- (EDTA, Citrat, Heparin)
- Typische Folgeanwendungen: quantitative Echtzeit-PCR, Sequenzierung der nächsten Generation, Blotting, Array-Technologie
Spezifikation
Mini-Spin-Säule | |
NucleoSpin™ RNA-Blutsäulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, RNase-freier rDNase, Flüssigproteinase K | |
Ja | |
55 min/6 Reaktion |
Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut aus gängigen Blutentnahmeröhrchen | |
NucleoSpin RNA-Blut | |
>200 nt | |
1 bis 8 μg |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/