Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood
Isolez l’ARN avec un format de colonne de centrifugation simple et pratique. Le kit RNA Blood NucleoSpin™ Macherey Nagel™ est optimisé pour l’isolement de l’ARN à partir de sang total frais ou congelé (humain ou animal).
Marque: Macherey-Nagel™ 740200.50
Description
Caractéristiques
- Procédé simple – Procédure pratique de lyse totale directe du sang (brevet en attente)
- Pas de lyse sélective des érythrocytes à 4°C – Traitement complet à température ambiante
- Rendement et qualité supérieurs de l’ARN, allant jusqu’à 400 μl de sang total
- Élimination efficace de l’ADN sur colonne pour une sensibilité accrue dans les applications en aval Compatible avec les tubes de prélèvement sanguin et les anticoagulants courants
- (Par exemple, EDTA, citrate et héparine)
Applications
- Isolement de l’ARN à partir de sang total frais ou congelé à partir de tubes de prélèvement sanguin courants
- (EDTA, citrate, héparine)
- Applications typiques en aval : QRT-PCR, séquençage de nouvelle génération, transfert, technologie de matrice
Spécification
Mini-colonne de centrifugation | |
NucleoSpin™ RNA Blood Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, RNase-free rDNase, Liquid Proteinase K | |
ARN sanguin NucleoSpin | |
<400 μL | |
1 to 8μg |
Isolement de l’ARN à partir de sang total frais ou congelé à partir de tubes de prélèvement sanguin courants | |
50 | |
Yes | |
55 min./6 Reaction |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.