Learn More
NR1D2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen NR1D2
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892324
Unterlagen ansehen
Proteintech
13906-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16882324
Unterlagen ansehen
Proteintech
13906-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the nuclear hormone receptor family, specifically the NR1 subfamily of receptors. The encoded protein functions as a transcriptional repressor and may play a role in circadian rhythms and carbohydrate and lipid metabolism. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spezifikation
Spezifikation
NR1D2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q14995, Q60674, Q63504
259241, 353187, 9975
NR1D2 Fusion Protein Ag4881
Primary
-20°C
NR1D2
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BD73, EAR 1R, NR1D2, Rev erb beta, Reverb Beta, RVR
Nr1d2
IgG
Antigen Affinity Chromatography