Learn More
NR1D2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 13906-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16892324
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
This gene encodes a member of the nuclear hormone receptor family, specifically the NR1 subfamily of receptors. The encoded protein functions as a transcriptional repressor and may play a role in circadian rhythms and carbohydrate and lipid metabolism. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spezifikation
Spezifikation
NR1D2
Polyclonal
Unconjugated
NR1D2
BD73, EAR 1R, NR1D2, Rev erb beta, Reverb Beta, RVR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
259241, 353187, 9975
-20°C
Liquid
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14995, Q60674, Q63504
Nr1d2
NR1D2 Fusion Protein Ag4881
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato