Learn More
Nickel-Chrom-Stücke, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Länge, 99 % (Metallbasis), Si nominal 1.5 %, Thermo Scientific™
Material mit hohem Widerstand für die Elektronikindustrie
53.53 CHF - 383.82 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 11106-97-1 |
---|---|
Summenformel | CrNi |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.69 |
MDL-Nummer | MFCD00673110 |
InChI-Schlüssel | VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia |
PubChem CID | 11320920 |
IUPAC-Name | Chrom;Nickel |
SMILES | [Cr].[Ni] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11398388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040437.06 |
5 g | N/A | ||||||
11388388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040437.14 |
25 g | N/A | ||||||
11378388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040437.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
11106-97-1 | |
110.69 | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
11320920 | |
[Cr].[Ni] |
CrNi | |
MFCD00673110 | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
Chrom;Nickel |
Spezifikation
Nickel Chromium pieces | |
11106-97-1 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00673110 | |
Insoluble in water. | |
[Cr].[Ni] | |
110.69 | |
99% | |
Odorless |
1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length | |
Ni:Cr; 80:20 wt% | |
CrNi | |
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia | |
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N | |
Chrom;Nickel | |
11320920 | |
Si nomin.al 1.5% | |
≈0.21g/piece |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen