Learn More
Nickel-Chrom-Stücke, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 in.) Länge, 99 % (Metallbasis), Si nominal 1.5 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388388
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Material mit hohem Widerstand für die Elektronikindustrie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC-Name Chrom;Nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium pieces
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr; 80:20 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si nomin.al 1.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.21g/piece