Learn More
N,N-Dimethylallylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2155-94-4 | C5H11N | 85.15 g/mol
61.71 CHF - 185.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2155-94-4
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00038234
InChI-Schlüssel GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
PubChem CID 75082
IUPAC-Name N,N-Dimethylprop-2-en-1-amin
SMILES CN(C)CC=C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10272622
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
407980050
5 g Glasflasche
61.71 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10371341
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
407980250
25 g Glasflasche
185.93 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2155-94-4
85.15
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
75082
CN(C)CC=C
C5H11N
MFCD00038234
n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
N,N-Dimethylprop-2-en-1-amin
Spezifikation
N, N-Dimethylallylamine
2155-94-4
100.0
0.7410g/mL
8°C
97.5% min. (GC)
CH2CHCH2N(CH3)2
MFCD00038234
n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
N,N-Dimethylprop-2-en-1-amin
75082
98%
98%
97.5
Farblos bis hellgelb
62°C
Echt
C5H11N
1.4000 to 1.402
0.741
Solubility in water: soluble
CN(C)CC=C
85.15
85.15
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 218-458-7
missing translation for 'tsca' : TSCA