Learn More
N,N-Dimethylallylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10272622
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 2155-94-4 | C5H11N | 85.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2155-94-4
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00038234
InChI-Schlüssel GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylallylamine, allyldimethylamine, dimethylallylamine, 2-propen-1-amine, n,n-dimethyl, 1-dimethylamino-2-propene, n-allyl-n,n-dimethylamine, n-allyldimethylamine, dimethyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n,n-dimethyl, ch2=chch2n ch3 2
PubChem CID 75082
IUPAC-Name N,N-Dimethylprop-2-en-1-amin
SMILES CN(C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylallylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7410g/mL
Siedepunkt 62°C
Flammpunkt 8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2CHCH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4000 to 1.402
Menge 5 g
Relative Dichte 0.741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit