Learn More
N,N'-Dimethyl-1,3-Propanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
99.00 CHF - 334.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 111-33-1
Summenformel C5H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.20
MDL-Nummer MFCD00008292
InChI-Schlüssel UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
IUPAC-Name N,N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10751921
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
314830050
5 g Glasflasche
99.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10454215
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
314830250
25 g Glasflasche
334.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
111-33-1
104.20
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
66978
C[NH2+]CCC[NH2+]C
C5H16N2
MFCD00008292
n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
N,N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
Spezifikation
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
111-33-1
100.0
0.8100g/mL
20°C
96% min. (GC)
CH3NH(CH2)3NHCH3
MFCD00008292
n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
C[NH2+]CCC[NH2+]C
104.20
102.18
Flüssigkeit
97%
96.0
Farblos
145.0°C
Echt
C5H16N2
1.4375 to 1.4395
0.81
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
N,N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
66978
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-859-1
missing translation for 'tsca' : TSCA