Learn More
N,N'-Dimethyl-1,3-Propanediamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454215 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-33-1
Summenformel C5H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.20
MDL-Nummer MFCD00008292
InChI-Schlüssel UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
IUPAC-Name N,N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 145.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NH(CH2)3NHCH3
Brechungsindex 1.4375 to 1.4395
Menge 25 g
Relative Dichte 0.81
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit