Learn More
N-Benzyltropinon, 97 %, ACROS Organics™
34.83 CHF - 340.73 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 28957-72-4 |
---|---|
Summenformel | C14H17NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.30 |
MDL-Nummer | MFCD00151640 |
InChI-Schlüssel | RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one |
PubChem CID | 119846 |
IUPAC-Name | 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on |
SMILES | O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10081524
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07738DA |
1 g |
34.83 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10159152
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07738EA |
10 g |
215.55 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10595544
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07738EB |
25 g |
340.73 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
28957-72-4 | |
215.30 | |
RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N | |
119846 | |
O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1 |
C14H17NO | |
MFCD00151640 | |
8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one | |
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on |
Spezifikation
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one | |
97% | |
MFCD00151640 | |
RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N | |
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on | |
119846 | |
97% |
28957-72-4 | |
C14H17NO | |
8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one | |
O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1 | |
215.30 | |
215.29 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-HinweisVerursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Gefahr