Learn More
N-Benzyltropinon, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10159152
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 28957-72-4
Summenformel C14H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 215.30
MDL-Nummer MFCD00151640
InChI-Schlüssel RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
IUPAC-Name 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
SMILES O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%