Learn More
Molybdändraht, platinbeschichtet, 0.457 mm (0.018 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
58.45 CHF - 598.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Summenformel | Mo |
Molekulargewicht (g/mol) | 95.95 |
MDL-Nummer | MFCD00003465 |
InChI-Schlüssel | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
IUPAC-Name | Molybdän |
SMILES | [Mo] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11376968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014658.BU |
25 cm |
58.45 CHF
25 Zentimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11356968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014658.G1 |
1 m |
141.00 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11366968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014658.G5 |
5 m |
598.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
Molybdän |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Spezifikation
Molybdenum wire, platinum coated | |
7439-98-7 | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
Molybdän | |
23932 | |
thickness 2 Micron |
0.457mm (0.018 in.) dia. | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen