Learn More
Molybdändraht, platinbeschichtet, 0.457 mm (0.018 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356968
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 cm
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
5 Meter
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Molybdenum wire, platinum coated
Nombre de nota 0.457mm (0.018 in.) dia.
Cantidad 1 m
Tamaño de partículas thickness 2 Micron