Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
27.20 CHF - 179.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 845-10-3
Summenformel C15H14N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.286
MDL-Nummer MFCD00002426
InChI-Schlüssel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
PubChem CID 4465632
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11438047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A17455.14
25 g
27.20 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11448047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A17455.22
100 g
51.15 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11458047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A17455.36
500 g
179.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Methyl red is an indicator dye that turns red in acidic solutions. It is a pH indicator, turning red under pH 4.4, yellow over pH 6.2, and orange in between those values. It is used in microbiology in the Voges-Proskauer test to identify bacteria that produce stable acids through mixed acid fermentation of glucose. Methyl-red positive bacteria include Proteus vulgaris and Escherichia coli. Methyl-red negative bacteria include Enterobacter aerogenes and Serratia marcescens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylrot ist ein Indikatorfarbstoff, der in sauren Lösungen rot wird. Es ist ein pH-Indikator, der unter dem pH-Wert 4.4 rot, über 6.2 gelb und dazwischen orange wird. Wird in der Mikrobiologie im Voges-Proskauer-Test verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die durch die Mischsäuregärung von Glucose stabile Säuren produzieren. Zu den methylroten positiven Bakterien gehören Proteus vulgaris und Escherichia coli. Zu den methylroten negativen Bakterien gehören Enterobacter aerogenes und Serratia marcescens.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (800 mg/ml bei 25 °C) und schwer löslich in Ethanol (25 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Reaktiv mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
845-10-3
291.286
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
4465632
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
C15H14N3NaO2
MFCD00002426
C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
Spezifikation
Methyl Red sodium salt
C15H14N3NaO2
4065488
Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
291.286
291.29
845-10-3
MFCD00002426
C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
4465632
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-682-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen