Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, Natriumsalz
Artikelnummer. 11458047
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Methyl red is an indicator dye that turns red in acidic solutions. It is a pH indicator, turning red under pH 4.4, yellow over pH 6.2, and orange in between those values. It is used in microbiology in the Voges-Proskauer test to identify bacteria that produce stable acids through mixed acid fermentation of glucose. Methyl-red positive bacteria include Proteus vulgaris and Escherichia coli. Methyl-red negative bacteria include Enterobacter aerogenes and Serratia marcescens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylrot ist ein Indikatorfarbstoff, der in sauren Lösungen rot wird. Es ist ein pH-Indikator, der unter dem pH-Wert 4.4 rot, über 6.2 gelb und dazwischen orange wird. Wird in der Mikrobiologie im Voges-Proskauer-Test verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die durch die Mischsäuregärung von Glucose stabile Säuren produzieren. Zu den methylroten positiven Bakterien gehören Proteus vulgaris und Escherichia coli. Zu den methylroten negativen Bakterien gehören Enterobacter aerogenes und Serratia marcescens.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (800 mg/ml bei 25 °C) und schwer löslich in Ethanol (25 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Reaktiv mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845-10-3
Summenformel C15H14N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.286
MDL-Nummer MFCD00002426
InChI-Schlüssel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
PubChem CID 4465632
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
Formelmasse 291.29
Menge 500 g