Learn More
Methyl 3-methylbenzo[b]thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3133-81-1 | C11H10O2S | 206.26 g/mol
37.89 CHF - 613.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3133-81-1 |
---|---|
Summenformel | C11H10O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.26 |
MDL-Nummer | MFCD02683110 |
InChI-Schlüssel | FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester |
PubChem CID | 268658 |
IUPAC-Name | methyl 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11471057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24069.03 |
1 g | N/A | ||||||
11481057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24069.06 |
5 g | N/A | ||||||
11491057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24069.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3133-81-1 | |
206.26 | |
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N | |
268658 | |
COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1 |
C11H10O2S | |
MFCD02683110 | |
methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester | |
methyl 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylate |
Spezifikation
Methyl 3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate | |
102°C to 105°C | |
MFCD02683110 | |
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylate | |
268658 | |
97% |
3133-81-1 | |
C11H10O2S | |
methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester | |
COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1 | |
206.26 | |
206.26 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen