Learn More
Methyl 3-methylbenzo[b]thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481057
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 3133-81-1 | C11H10O2S | 206.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3133-81-1
Summenformel C11H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.26
MDL-Nummer MFCD02683110
InChI-Schlüssel FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester
PubChem CID 268658
IUPAC-Name methyl 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Menge 5 g
Formelmasse 206.26
Reinheit (%) 97%