Learn More
IKA™ MATRIX Attachment
Attachment design ensures an optimal temperature transfer to guarantee valid results.
518.63 CHF - 555.34 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA-Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Röhrchenkapazität Anzahl Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Röhrchenkapazität Anzahl Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
16218691
Unterlagen ansehen
IKA™
0030000840
Reaktionsgefäße 38 ml 24
555.34 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16298681
Unterlagen ansehen
IKA™
0030000829
Reaktionsgefäße 1,5 ml 24
535.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16208691
Unterlagen ansehen
IKA™
0030000834
Reaktionsgefäße 2 ml 24
518.63 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16278691
Unterlagen ansehen
IKA™
0030000859
Reaktionsgefäße 5,0 mL 8
555.34 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16288681
Unterlagen ansehen
IKA™
0030000821
Konische Fläschchen 15 ml 8
555.34 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16288691
Unterlagen ansehen
IKA™
0030000863
Konische Fläschchen 50 ml 4
518.63 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Thermoshakers automatically recognize which attachment is connected to the device via an interface in the locking mechanism
  • Attachments can be changed quickly and easily with an ergonomic lever
  • As part of IKA's Integrated Safety Concept, the insulating plastic coating of the attachment ensures user safety, as high temperatures are not transferred to the frame
  • Suitable for use with MATRIX Orbital Delta Plus, and MATRIX Delta Plus
Spezifikation
Spezifikation
Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA-Proben
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus