Learn More
IKA™ MATRIX Attachment
Attachment design ensures an optimal temperature transfer to guarantee valid results.
Marke: IKA™ 0030000829
518.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermoschüttler erkennen über eine Schnittstelle im Verriegelungsmechanismus automatisch, welches Anbaugerät am Gerät angebracht ist
- Mit einem ergonomischen Hebel lassen sich Anbaugeräte schnell und einfach wechseln.
- Im Rahmen des IKA Integrated Safety Concept sorgt die isolierende Kunststoffbeschichtung des Anbaugerätes für Anwendersicherheit, da hohe Temperaturen nicht auf den Rahmen übertragen werden
- Geeignet zur Verwendung mit MATRIX Orbital Delta Plus und MATRIX Delta Plus
Spezifikation
Reaktionsgefäße | |
Aufsatz für Reaktionsgefäße | |
Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA-Proben | |
24 |
1,5 ml | |
150 x 141 x 53 mm | |
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |