Learn More
L-(+)-Arabinose, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
176.00 CHF - 573.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5328-37-0 |
---|---|
Summenformel | C5H10O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.13 |
InChI-Schlüssel | PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N |
Synonym | Aldehyd-l-Arabinose, Arabinose, l., Pektinose, Pektinzucker, Aldehyd-l-Arabino-Pentose, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l |
PubChem CID | 5460291 |
ChEBI | CHEBI:6182 |
IUPAC-Name | (2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal |
SMILES | C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11417800
|
MP Biomedicals
0210070680 |
100 g |
176.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11427800
|
MP Biomedicals
0210070690 |
500 g |
573.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
5328-37-0 | |
150.13 | |
Aldehyd-l-Arabinose, Arabinose, l., Pektinose, Pektinzucker, Aldehyd-l-Arabino-Pentose, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l | |
CHEBI:6182 | |
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O |
C5H10O5 | |
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N | |
5460291 | |
(2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal |
Spezifikation
L-(+)-Arabinose | |
Weiß | |
≥ 98 % | |
Aldehyd-l-Arabinose, Arabinose, l., Pektinose, Pektinzucker, Aldehyd-l-Arabino-Pentose, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l | |
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O | |
150.13 | |
CHEBI:6182 | |
Pulver |
5328-37-0 | |
1.585 g/ml bei 20 °C | |
C5H10O5 | |
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N | |
(2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal | |
5460291 | |
150.1 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.