Learn More
L-(+)-Arabinose, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Marke:  MP Biomedicals 0210070680
Menge 100 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11417800
  • 176.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Chemische Identifikatoren
5328-37-0
150.13
Aldehyd-l-Arabinose, Arabinose, l., Pektinose, Pektinzucker, Aldehyd-l-Arabino-Pentose, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
CHEBI:6182
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
C5H10O5
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
5460291
(2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
Spezifikation
L-(+)-Arabinose
Weiß
≥ 98 %
100 g
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
(2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
5460291
150.1
5328-37-0
1.585 g/ml bei 20 °C
C5H10O5
Aldehyd-l-Arabinose, Arabinose, l., Pektinose, Pektinzucker, Aldehyd-l-Arabino-Pentose, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
150.13
CHEBI:6182
Pulver