Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Media/Storage KG-35 Borosilicate Glass, Polypropylene Cap
Screw thread with attached closures
506.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Verschlussfarbe | Schwarz |
Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16574054
|
DWK Life Sciences
61110P-250 |
250 ml | 33-430 mm |
506.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Screw thread with attached closures
- Graduated
- Large white marking spot
Spezifikation
Borosilikatglas | |
PTFE/Silikon | |
Schraubverschluss |
Schwarz | |
Polypropylen |