Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Media/Storage KG-35 Borosilicate Glass, Polypropylene Cap
Screw thread with attached closures
Marke:  DWK Life Sciences 61110P-250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16574054
  • 506.00 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-10-2025
Beschreibung
Screw thread with attached closures
  • Graduated
  • Large white marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml
8.45 oz.
Borosilikatglas
150 mm
PTFE/Silikon
33-430 mm
Schraubverschluss
250 ml
2,75 in.
Schwarz
5,9 in.
Polypropylen
70 mm