Learn More
Julolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 479-59-4 | C12H15N | 173.259 g/mol
43.71 CHF - 375.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 479-59-4 |
---|---|
Summenformel | C12H15N |
Molekulargewicht (g/mol) | 173.259 |
MDL-Nummer | MFCD00006917 |
InChI-Schlüssel | DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine |
PubChem CID | 68069 |
SMILES | C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11496126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22976.03 |
1 g |
43.71 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11406136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22976.06 |
5 g |
103.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11416136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22976.14 |
25 g |
375.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenJulolidin wird als Aminbaustein und in chemolumineszierenden Farbstoffen verwendet. Wird auch in photoleitfähigen Materialien, chemilumineszierenden Substanzen, chromogenen Substraten in analytischen Redoxreaktionen, Farbzwischenprodukten, potenziellen Antidepressiva und Beruhigungsmitteln, nichtlinearen optischen Materialien, hochempfindlichen photopolymerisierbaren Materialien und zur Verbesserung der Farbstabilität in der Fotografie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
Chemische Identifikatoren
479-59-4 | |
173.259 | |
DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N | |
68069 |
C12H15N | |
MFCD00006917 | |
julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine | |
C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1 |
Spezifikation
Julolidine | |
32°C to 37°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00006917 | |
Air sensitive | |
Soluble in toluene. Insoluble in water. | |
C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1 | |
68069 | |
98% |
479-59-4 | |
170°C to 173°C (31 mmHg) | |
C12H15N | |
139925 | |
julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine | |
DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N | |
173.259 | |
173.26 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 207-535-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern