Learn More
Julolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406136
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 479-59-4 | C12H15N | 173.259 g/mol
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Julolidin wird als Aminbaustein und in chemolumineszierenden Farbstoffen verwendet. Wird auch in photoleitfähigen Materialien, chemilumineszierenden Substanzen, chromogenen Substraten in analytischen Redoxreaktionen, Farbzwischenprodukten, potenziellen Antidepressiva und Beruhigungsmitteln, nichtlinearen optischen Materialien, hochempfindlichen photopolymerisierbaren Materialien und zur Verbesserung der Farbstabilität in der Fotografie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Oxidationsmitteln, Kohlendioxid lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-59-4
Summenformel C12H15N
Molekulargewicht (g/mol) 173.259
MDL-Nummer MFCD00006917
InChI-Schlüssel DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
PubChem CID 68069
SMILES C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Julolidine
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Siedepunkt 170°C to 173°C (31 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 139925
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 173.26
Reinheit (%) 98%