Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Höchstleistung in öligen Arbeitsbereichen
113.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Nylon, Spandex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121 A
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie II
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15876922
Unterlagen ansehen
Ansell™
11926060
6
113.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15886922
Unterlagen ansehen
Ansell™
11926070
7
113.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15896922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11926080
8
113.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15806932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11926090
9
113.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15816932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11926100
10
113.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15826932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
11926110
11
113.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • HyFlex™ 11-926 ist die erste leichte HyFlex™ Ausführung, die ¾-Eintauchgeometrie, Ölabweisung und Ölgriffigkeit in einem einzigen flexiblen Handschuh kombiniert.
  • Der 11-926 verfügt über eine langlebige Beschichtung, die in öligen Umgebungen sicheren Halt bietet. Das Innenfutter besteht aus einer der feinsten Nylonfasern, die in ein ¾-Design getaucht werden, um einen vollen Fingerschutz auf der Rückseite zu gewährleisten.
  • Diese einzigartige Mischung aus Schutz, Leistung und Flexibilität schließt die Lücke der vorherigen Generation von ¾ ölabweisenden Allzweck-Handschuhen aus geschnittenem und genähtem Baumwollfutter mit den neuesten nahtlosen Handschuhen mit geschützter Handfläche; 11-926 erhöht die Flexibilität, das Griffgefühl und die Ölgriffigkeit der vorherigen Generation und verbessert gleichzeitig die Ölabweisung, die Ölgriffigkeit und die Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
EN388:2016/4121 A
Kategorie II
3/4 getaucht
Weitverbreitete Anwendung in leicht bis mittelöligen Umgebungen, einschließlich
Violett
Nein
Industrieausführung
Ja
Puderfrei
Unsteril
1.28 mm
Mechanischer Schutz
Strick
gestrickt
1
Serie Hyflex 11
Wing
Nylon, Spandex
No
Waschtemperatur 40 °C
Knit
Nitril
2
3/4-getaucht
Spezifisch
Nylon, Nitrile
Light-duty Mechanical Protection Gloves
11-926
ganze Finger
Violett
Nylon, Spandex
Polybeutel/Karton
20
2