Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- HyFlex™ 11-926 ist die erste leichte HyFlex™ Ausführung, die ¾-Eintauchgeometrie, Ölabweisung und Ölgriffigkeit in einem einzigen flexiblen Handschuh kombiniert.
- Der 11-926 verfügt über eine langlebige Beschichtung, die in öligen Umgebungen sicheren Halt bietet. Das Innenfutter besteht aus einer der feinsten Nylonfasern, die in ein ¾-Design getaucht werden, um einen vollen Fingerschutz auf der Rückseite zu gewährleisten.
- Diese einzigartige Mischung aus Schutz, Leistung und Flexibilität schließt die Lücke der vorherigen Generation von ¾ ölabweisenden Allzweck-Handschuhen aus geschnittenem und genähtem Baumwollfutter mit den neuesten nahtlosen Handschuhen mit geschützter Handfläche; 11-926 erhöht die Flexibilität, das Griffgefühl und die Ölgriffigkeit der vorherigen Generation und verbessert gleichzeitig die Ölabweisung, die Ölgriffigkeit und die Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Material der Rückseite | Nylon, Spandex |
Zertifizierung/Konformität | EN388:2016/4121 A |
Chlorinated | No |
Klassifikation | Kategorie II |
Reinigung | Waschtemperatur 40 °C |
Beschichteter Bereich | 3/4 getaucht |
Bauweise | Knit |
Beschreibung | Weitverbreitete Anwendung in leicht bis mittelöligen Umgebungen, einschließlich |
Coating Material | Nitril |