Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
GREENER_CHOICE
Fester Sitz bei Leichtölanwendungen.
71.10 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Beschichteter Bereich Handfläche
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12630762
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
11801060
6
71.10 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12640762
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
11801070
7
71.10 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12035550
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11801080
8
71.10 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12650762
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
11801090
9
71.10 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12045550
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
11801100
10
71.10 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12620762
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Ansell
11801110
11
71.10 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Beschichtung aus Nitrilschaum ist sehr langlebig und widersteht Stößen und Abrieb. Durch Ableiten von Öl von der Handschuhoberfläche bietet die Schaumbeschichtung einen ausgezeichneten Griff.
  • Gestrickte Nyloneinlage erhöht Komfort
  • Ultraleichter HyFlex-Handschuh bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit
  • Ideal für allgemeine Montage und Arbeiten mit kleinen, öligen Teilen
  • Verringern von Ermüdung der Hände und gleichzeitiges Steigern der Produktivität
  • Lieferbar mit gestricktem variablem Stichmuster, mit außergewöhnlichem Komfort
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Nitrilschaum
ANSI A1
Nylon
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien
11-801
Handfläche
Grau
Spezifisch
Tauchbeschichtete Handschuhe
Gestrickt
15