Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Das dunkle Futter eignet sich gut für leicht verschmutzte oder ölige Umgebungen
- Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff ist bis zu 30 % atmungsaktiver und sorgt so für einen höheren Tragekomfort
- Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
- Durch das unabhängige Test- und Zertifizierungssystem Öko-Tex™ als hautfreundlich zertifiziert&
- Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 3 (Abriebfestigkeit); Normen EN388-1149.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 8 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien |