Learn More
Ansell HyFlex™ 11-500 Industriehandschuhe für mittlere Beanspruchung
Industriehandschuhe bieten Komfort und sicheren Halt. Ideal für trockene oder leicht ölende Anwendungen, bei denen Mitarbeiter leichten Schnittschutz benötigen.
107.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaumstoff
Farbe Schwarz, Gelb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Farbe der Handschuhstulpe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Farbe der Handschuhstulpe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11776643
Unterlagen ansehen
Ansell
11500060
6 Violett Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11756643
Unterlagen ansehen
Ansell
11500100
10 Schwarz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for assembly and maintenance operations involving handling of sharp-edged and pointed tools and materials
  • Cut-resistant stretch Kevlar™ liner provides comfortable fit and protection from nuisance nicks and abrasion
  • Black foam nitrile coating on palm and fingertips channels oil away from glove surface
  • Extended cuff for extra cut protection around wrist
  • Yellow
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Strick
Schwarz, Gelb
Ja
Schnittfeste Handschuhe
Handhabung und Montage von kleinen, scharfen und/oder spitzen Teilen, Handhabung von Drähten, Blechmontage
Nylon, Lycra™, Aramidfaser
7,8 in.
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Nitrilschaumstoff
Stufe 2
DuPont™ Kevlar™ Aramidfaser
EN 388:3231 B, EN 388:3231
Strick
HyFlex™ 11-500
19,8 cm