Learn More
Ansell HyFlex™ 11-500 Industriehandschuhe für mittlere Beanspruchung
Industriehandschuhe bieten Komfort und sicheren Halt. Ideal für trockene oder leicht ölende Anwendungen, bei denen Mitarbeiter leichten Schnittschutz benötigen.
Marke: Ansell 11500060
Beschreibung
Für ausgezeichneten Handschutz bei Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen scharfkantige und spitze Werkzeuge und Materialien gehandhabt werden.
- Die schnittfeste und dehnbare Auskleidung aus Kevlar™ bietet eine bequeme Passform und Schutz vor störenden Kerben und Abrieb
- Schwarze Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff auf Handfläche und Fingerspitzen leitet Öl von der Handschuhoberfläche ab. Verlängerte Manschette für zusätzlichen Schnittschutz um das Handgelenk
- Gelb
Compliance
ANSI™ Schnittfestigkeit der Stufe 2.
Spezifikation
ANSI 3 | |
Strick | |
Schwarz, Gelb | |
Ja | |
Schnittfeste Handschuhe | |
EN 388:3231 B, EN 388:3231 | |
Violett | |
Nylon, Lycra™, Aramidfaser | |
HyFlex™ 11-500 | |
19,8 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Nitrilschaumstoff | |
Stufe 2 | |
DuPont™ Kevlar™ Aramidfaser | |
6 | |
Handhabung und Montage von kleinen, scharfen und/oder spitzen Teilen, Handhabung von Drähten, Blechmontage | |
Strick | |
11-500 6 205574 | |
7,8 in. |