Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
ELISA
956.00 CHF - 6530.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | 100 kDa NT-Rezeptor; 2900053A11Rik; AI852375; Glykoprotein 110; Glykoprotein 95; GP 110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; Neurotensin-Rezeptor 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilin; Sortilin 1 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,819 bis 200 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,81 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17135219
|
Invitrogen™
EH433RBX5 |
5 x 96 Tests |
3055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17834150
|
Invitrogen™
EH433RBX10 |
10 x 96 Tests |
6530.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17104743
|
Invitrogen™
EH433RB |
96 Tests |
956.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
Sortilin functions as a sorting receptor in the Golgi compartment and as a clearance receptor on the cell surface. Sortilin is required for protein transport from the Golgi apparatus to the lysosomes by a pathway that is independent of the mannose-6-phosphate receptor (M6PR). It is also required for protein transport from the Golgi apparatus to the endosomes. Sortilin promotes neuronal apoptosis by mediating endocytosis of the proapoptotic precursor forms of BDNF (proBDNF) and NGFB (proNGFB). Also, Sortilin acts as a receptor for neurotensin.Spezifikation
100 kDa NT-Rezeptor; 2900053A11Rik; AI852375; Glykoprotein 110; Glykoprotein 95; GP 110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; Neurotensin-Rezeptor 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilin; Sortilin 1 | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Sort1 | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
Sortilin | |
4 h 45 min |
0,819 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q99523. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |