Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH433RBX5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
Sortilin funktioniert als Sortierrezeptor im Golgi-Kompartiment und als Clearance-Rezeptor auf der Zelloberfläche. Sortilin wird für den Proteintransport vom Golgi-Apparat zu den Lysosomen über einen Weg benötigt, der unabhängig vom Mannose-6-Phosphatrezeptor (MPR) ist. Es wird auch für den Proteintransport vom Golgi-Apparat zu den Endosomen benötigt. Sortilin fördert die neuronale Apoptose durch die Vermittlung von Endozytose der proapoptotischen Vorläuferformen von BDNF (proBDNF) und NGFB (proNGFB). Sortilin wirkt auch als Rezeptor für Neurotensin.
Spezifikation
100 kDa NT-Rezeptor; 2900053A11Rik; AI852375; Glykoprotein 110; Glykoprotein 95; GP 110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; Neurotensin-Rezeptor 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilin; Sortilin 1 | |
0,81 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Sort1 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,819 bis 200 ng/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q99523. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
Sortilin | |
4 h 45 min |