Learn More
Invitrogen™ Human MAGP-2/MFAP5 ELISA Kit
ELISA
960.00 CHF - 6530.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein 2; mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein 2; mikrofibrillärassoziiertes Protein 5; mikrofibrillärassoziiertes Protein 5; MP25; THE1A-MFAP5 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,04 bis 10 ng/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,04 ng/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17195079
|
Invitrogen™
EH312RBX5 |
5 x 96 Tests |
3055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17844120
|
Invitrogen™
EH312RBX10 |
10 x 96 Tests |
6530.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17104613
|
Invitrogen™
EH312RB |
96 Tests |
960.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Human MAGP-2/MFAP5 quantitates human MAGP-2/MFAP5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MAGP-2/MFAP5.
This gene encodes a 25-kDa microfibril-associated glycoprotein which is rich in serine and threonine residues. It lacks a hydrophobic carboxyl terminus and proline-, glutamine-, and tyrosine-rich regions, which are characteristics of a related 31- kDa microfibril-associated glycoprotein (MFAP2). The close similarity between these two proteins is confined to a central region of 60 aa where precise alignment of 7 cysteine residues occurs. The structural differences suggest that this encoded protein has some functions that are distinct from those of MFAP2.Spezifikation
AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein 2; mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein 2; mikrofibrillärassoziiertes Protein 5; mikrofibrillärassoziiertes Protein 5; MP25; THE1A-MFAP5 | |
0,04 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
MFAP5 | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
MFAP5 | |
4 h 45 min |
0,04 bis 10 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q13361. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |