Learn More
Invitrogen™ Human MAGP-2/MFAP5 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH312RBX5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human MAGP-2/MFAP5 quantitates human MAGP-2/MFAP5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MAGP-2/MFAP5.
Dieses Gen kodiert ein 25-kDa mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein, das reich an Serin- und Threonin-Rückständen ist. Es weist keinen hydrophoben Carboxylterminus und keine Prolin-, Glutamin- und Tyrosin-reichen Regionen auf, die Merkmale eines verwandten 31-kDa mikrofibrilassoziierten Glykoproteins (MFAP2) sind. Die enge Ähnlichkeit dieser beiden Proteine ist auf einen zentralen Bereich von 60 aa beschränkt, in dem eine präzise Ausrichtung von 7 Cystein-Rückständen auftritt. Die strukturellen Unterschiede deuten darauf hin, dass dieses kodierte Protein einige Funktionen hat, die sich von denen von MFAP2 unterscheiden.
Spezifikation
AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein 2; mikrofibrilassoziiertes Glykoprotein 2; mikrofibrillärassoziiertes Protein 5; mikrofibrillärassoziiertes Protein 5; MP25; THE1A-MFAP5 | |
0,04 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
MFAP5 | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0,04 bis 10 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q13361. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
MFAP5 | |
4 h 45 min |