Learn More
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Kit
ELISA
960.00 CHF - 6530.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AI663821; EZM1; extrazelluläres Matrixprotein 1; p85; RP11-54A4.6; Secretory Component p85; Testikular Tissue-Protein Li 61; URBWD |
---|---|
Assay-Bereich | 24 bis 6.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 24 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17124919
|
Invitrogen™
EH165RBX5 |
5 x 96 Tests |
3055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17834080
|
Invitrogen™
EH165RBX10 |
10 x 96 Tests |
6530.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17174443
|
Invitrogen™
EH165RB |
96 Tests |
960.00 CHF
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Human ECM-1 quantitates human ECM-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ECM-1.
ECM1, also referred to as extracellular matrix protein 1, is a protein that plays a significant role in regulating extracellular matrix organization and cell adhesion. It is expressed in various tissues, including the skin, lung, and liver, and is involved in the development and progression of several diseases, including cancer and dermatological disorders. The protein interacts with several extracellular matrix proteins, such as collagen and fibronectin, and is involved in the regulation of cell proliferation, migration, and invasion. ECM1 is also involved in endochondral bone formation, angiogenesis, and tumor biology. It interacts with various extracellular and structural proteins, contributing to the maintenance of skin integrity and homeostasis. Mutations in this gene are associated with lipoid proteinosis disorder (also known as hyalinosis cutis et mucosae or Urbach-Wiethe disease) that is characterized by generalized thickening of skin, mucosae, and certain viscera. Different isoforms of ECM1 have been described in alternatively spliced transcript variants. Diseases associated with ECM1 include Lipoid Proteinosis Of Urbach And Wiethe and Lichen Sclerosus Et Atrophicus.Spezifikation
AI663821; EZM1; extrazelluläres Matrixprotein 1; p85; RP11-54A4.6; Secretory Component p85; Testikular Tissue-Protein Li 61; URBWD | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ECM1. | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
ECM1 | |
4 h 45 min |
24 bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q16610. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |