Learn More
Invitrogen™ Human ECM-1 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH165RBX5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human ECM-1 quantitates human ECM-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ECM-1.
Die Sekretorische Komponente ist ein epithelialer Transportrezeptor für polymeres IgA und IgM. Der Antikörper gegen die Sekretorische Komponente hat sich bei der Identifizierung von Adenokarzinomen als hilfreich erwiesen.
Spezifikation
AI663821; EZM1; extrazelluläres Matrixprotein 1; p85; RP11-54A4.6; Secretory Component p85; Testikular Tissue-Protein Li 61; URBWD | |
24 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ECM1. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
24 bis 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q16610. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
ECM1 | |
4 h 45 min |