Learn More
Invitrogen™ Human Dectin-1 ELISA Kit
ELISA
960.00 CHF - 3055.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Beta-Glucan-Rezeptor; Beta-GR; BGR; CANDF4; CD369; CLEC7A; Clec7b; CLECSF12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ Lectin Domain Familie 7 Mitglied A; C-Typ Lectin Domain Familie 7, Mitglied A; C-Typ Lectin Superfamily Mitglied 12; DC-assoziierter C-Typ Lectin 1; Dectin1; Dectin-1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin 1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin-1; Lectin-ähnlicher Rezeptor 1; RGD1565140; UNSCARE1039/82
Assay-Bereich 20 bis 0,082 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,082 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17164899
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH150RBX5
5 x 96 Tests
3055.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17114433
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EH150RB
96 Tests
960.00 CHF
96 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dectin-1 Kit.
CLEC7A, also known as dectin-1, is a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily and is predominantly expressed on myeloid cells. It is a small glycoprotein type II membrane receptor with an extracellular C-type lectin-like domain fold and a cytoplasmic domain with an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM). CLEC7A functions as a pattern-recognition receptor that recognizes a variety of beta-1,3-linked and beta-1,6-linked glucans from fungi and plants, and in this way plays a role in innate immune response. Upon fungal exposure, CLEC7A activates Syk tyrosine kinase, triggering a massive oxidative burst through the formation of reactive oxygen species.
Spezifikation
Spezifikation
Beta-Glucan-Rezeptor; Beta-GR; BGR; CANDF4; CD369; CLEC7A; Clec7b; CLECSF12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ Lectin Domain Familie 7 Mitglied A; C-Typ Lectin Domain Familie 7, Mitglied A; C-Typ Lectin Superfamily Mitglied 12; DC-assoziierter C-Typ Lectin 1; Dectin1; Dectin-1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin 1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin-1; Lectin-ähnlicher Rezeptor 1; RGD1565140; UNSCARE1039/82
0,082 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Clec7a.
<10%
HRP
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Dectin-1 (CLEC7A)
4 h 45 min
20 bis 0,082 ng/mL
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Q9BXN2.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min