Learn More
Invitrogen™ Human Dectin-1 ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EH150RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dectin-1 Kit.
CLECA7A, auch Dektin-1 genannt, ist ein Mitglied der C-Typ-Lektin/C-Typ-Lektin-ähnlichen Domänen-Superfamilie CTL/CTLD) und wird vorwiegend auf myeloischen Zellen exprimiert. Es handelt sich um einen kleinen Glykoprotein-Typ-II-Membranrezeptor mit einer extrazellulären C-Typ-Lektin-ähnlichen Domänenfalte und einer zytoplasmatischen Domäne mit einem Tyrosin-basierten Immunorezeptor-Aktivierungsmotiv (ITAM). CLECA7A fungiert als Mustererkennungsrezeptor, der eine Vielzahl von Beta-1,3-verknüpften und Beta-1,6-verknüpften Glucanen von Pilzen und Pflanzen erkennt und auf diese Weise eine Rolle bei der angeborenen Immunantwort spielt. Bei Pilzbefall aktiviert CLECA7A die Syk-Tyrosinkinase und löst durch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies einen massiven oxidativen Burst aus.
Spezifikation
Beta-Glucan-Rezeptor; Beta-GR; BGR; CANDF4; CD369; CLEC7A; Clec7b; CLECSF12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ (Kalzium-abhängig, Kohlenhydrat-Erkennungsbereich) Lectin, Superfamilien-Mitglied 12; C-Typ Lectin Domain Familie 7 Mitglied A; C-Typ Lectin Domain Familie 7, Mitglied A; C-Typ Lectin Superfamily Mitglied 12; DC-assoziierter C-Typ Lectin 1; Dectin1; Dectin-1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin 1; Dendritic Cell-assoziiertes C-Typ Lectin-1; Lectin-ähnlicher Rezeptor 1; RGD1565140; UNSCARE1039/82 | |
0,082 ng/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Clec7a. | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
20 bis 0,082 ng/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9BXN2. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Dectin-1 (CLEC7A) | |
4 h 45 min |