Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
29.71 CHF - 341.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 541-05-9 |
---|---|
Summenformel | C6H18O3Si3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 222.46 |
MDL-Nummer | MFCD00005943 |
InChI-Schlüssel | HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185 |
PubChem CID | 10914 |
IUPAC-Name | 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan |
SMILES | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11406216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23028.14 |
25 g |
29.71 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11416216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23028.22 |
100 g |
79.36 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11426216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23028.36 |
500 g |
341.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenHexamethylcyclotrisiloxan wird zur Herstellung von Pfropfpolymeren und Blockpolymeren verwendet. Es ist auch eine nützliche biochemische Substanz für die Proteomikforschung und dient auch als Zwischenprodukt bei organischen Reaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
541-05-9 | |
222.46 | |
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N | |
10914 | |
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
C6H18O3Si3 | |
MFCD00005943 | |
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185 | |
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan |
Spezifikation
134°C | |
64°C to 66°C | |
C6H18O3Si3 | |
UN1325 | |
35°C (95°F) | |
Slightly soluble in water. | |
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 | |
222.46 | |
222.47 | |
Moisture sensitive |
Hexamethylcyclotrisiloxane | |
541-05-9 | |
MFCD00005943 | |
1766829 | |
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185 | |
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan | |
10914 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H228-H315-H319-H335
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-765-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GZ4705000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Hexamethylcyclotrisiloxane
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Hazard Statement
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexamethylcyclotrisiloxane