Learn More
Hexamethylcyclotrisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416216
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylcyclotrisiloxan wird zur Herstellung von Pfropfpolymeren und Blockpolymeren verwendet. Es ist auch eine nützliche biochemische Substanz für die Proteomikforschung und dient auch als Zwischenprodukt bei organischen Reaktionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-05-9
Summenformel C6H18O3Si3
Molekulargewicht (g/mol) 222.46
MDL-Nummer MFCD00005943
InChI-Schlüssel HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxotrisilinan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spezifikation
Siedepunkt 134°C
Chemischer Name oder Material Hexamethylcyclotrisiloxane
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1766829
Flammpunkt 35°C (95°F)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.47
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Moisture sensitive