Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 393, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 393 quantitative Papiere, die Scheiben eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
12.05 CHF - 34.73 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 100 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | 100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) |
Particle Retention | 1 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 300 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-025 |
25 mm |
12.05 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15952880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-047 |
47 mm |
13.25 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15962880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-100 |
100 mm |
34.73 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von < 98 %
- Säuregespült, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≤ 0.01 % nach DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Sehr feine Pore, sehr dichte, sehr langsame Filterung
Spezifikation
100 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
300 Sekunden | |
100/Packung |
Scheibe | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm |