Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 393, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 393 quantitative Papiere, die Scheiben eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-127-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von < 98 %
- Säuregespült, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≤ 0.01 % nach DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Sehr feine Pore, sehr dichte, sehr langsame Filterung
Spezifikation
100 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
300 Sekunden | |
100/Packung | |
100 mm |
Scheibe | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm |