Learn More
Flt-3 Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
171.00CHF - 568.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 301305-73-7 |
---|---|
Formula molecolare | C18H20N2O4S, C18H20N2O4S |
Sinonimo | 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15436419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64484.MF |
50 mg | N/A | ||||||
15426419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64484.MA |
10 mg |
171.00CHF
10mg |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
Identificatori chimici
301305-73-7 | |
C18H20N2O4S, C18H20N2O4S | |
2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide |
Specifica
White | |
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor | |
C18H20N2O4S, C18H20N2O4S | |
2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide | |
Signal Transduction Reagent | |
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide |
2°C to 8°C | |
301305-73-7 | |
360.43g/mol | |
Light Sensitive | |
Powder | |
COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1 | |
360.43 |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.