Learn More
Flt-3-Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Eine zelldurchlässige Thienylcarbotamid-Verbindung, die als potenter, ATP-wettbewerbsfähiger und hochselektiver Flt-3-Hemmer fungiert
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 50 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine zelldurchlässige Thienylcarbotamid-Verbindung, die als potenter, ATP-wettbewerbsfähiger und hochselektiver Flt-3-Hemmer fungiert |
Formelmasse | 360.43g/mol |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
Form | Pulver |
InChI-Schlüssel | FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1 |