Learn More
Ohaus™ Explorer™ Analytical Balance
High-performance, high-capacity, precise analytical scale with superior shock, spill, and splash resistance.
6410.00 CHF - 7790.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | AutoCal™ - Automatisch |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 (im Lieferumfang enthalten)USB (im Lieferumfang enthalten)Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
Fassungsvermögen | 220 g |
Displaytyp | Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen |
Lesbarkeit | 0,100000 mg |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15379032
|
Ohaus™
30061995 |
EX224/AD |
7790.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11830113
|
Ohaus™
|
EX224M |
6410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Intelligent performance
- Optimized linearity and repeatability specifications and enhanced vibration filtering for better balance stability.
- Intuitive operation
- Large color touch-screen display, icon-driven application software that features 14 unique application modes, and a 3 level adjustable angle display make Explorer the easiest to use, most advanced balance in its class today.
- Ingenious design
- The base and display separate for maximum flexibility in any work area. Draftshield models isolate the weighing chamber to enhance stability and speed results while offering maximum accessibility to the weighing chamber through top-mounted side doors or through the versatile top door that flips or slides open. Hands-free entry is available with optional automated side doors.
- Practical features
- Explorer has up to four user-programmable touchless sensors to minimize cross contamination and wear and tear normally associated with repeated touching of the balance.
Spezifikation
AutoCal™ - Automatisch | |
220 g | |
0,100000 mg | |
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) | |
ABS-Oberteil, Edelstahlwanne, Glas-Zugluftschleier | |
2,000 s | |
15,50 in. | |
9,10 in. | |
90 mm | |
350,000 mm | |
393,00 mm |
RS232 (im Lieferumfang enthalten)USB (im Lieferumfang enthalten)Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen | |
AC-Adapter, RS232, USB, Windschutzscheibe | |
0,000200 g | |
0,000100 g | |
393,00 x 230,00 x 350,000 mm | |
393,00 mm | |
230,00 mm | |
13,80 in. | |
15,50 in. |