Learn More
Ohaus™ Explorer™ Analytical Balance
High-performance, high-capacity, precise analytical scale with superior shock, spill, and splash resistance.
Marke: Ohaus™ 30061995
7600.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Intelligente Leistung
- Optimierte Spezifikationen für Linearität und Wiederholbarkeit sowie verbesserte Vibrationsfilterung für eine bessere Stabilität des Gleichgewichts.
- Intuitive Bedienung
- Großes Farb-Touchscreen-Display, symbolgesteuerte Anwendungssoftware mit 14 einzigartigen Anwendungsmodi und ein 3-stufig einstellbarer Winkelbildschirm machen Explorer zur benutzerfreundlichsten und fortschrittlichsten Waage seiner Klasse.
- Geniales Design
- Die Basis und das Display sind getrennt, um maximale Flexibilität in jedem Arbeitsbereich zu gewährleisten. Die Modelle mit Luftabschirmung isolieren die Wägekammer, um die Stabilität und Geschwindigkeit zu verbessern. Gleichzeitig bieten sie durch die oben montierten Seitentüren oder durch die vielseitige obere Tür, die sich aufklappt oder aufschiebt, einen maximalen Zugang zur Wägekammer. Der freihändige Zugang ist mit optionalen automatischen Seitentüren erhältlich.
- Praktische Funktionen
- Der Explorer verfügt über bis zu vier vom Anwender programmierbare berührungslose Sensoren, um Kreuzkontaminationen und Verschleiß zu minimieren, die normalerweise mit wiederholtem Berühren der Waage verbunden sind.
Spezifikation
AutoCal™ - Automatisch | |
Elektronische Waage, EX224M/AD | |
Vollfarbiger 5,7 in VGA, Touchscreen | |
AC-Adapter, RS232, USB, Windschutzscheibe | |
0,000200 g | |
EX224/AD | |
2,000 s | |
15,50 in. | |
9,10 in. | |
90 mm | |
350,000 mm | |
393,00 mm |
RS232 (im Lieferumfang enthalten)USB (im Lieferumfang enthalten)Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
220 g | |
0,100000 mg | |
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX) | |
ABS-Oberteil, Edelstahlwanne, Glas-Zugluftschleier | |
0,000100 g | |
393,00 x 230,00 x 350,000 mm | |
393,00 mm | |
230,00 mm | |
13,80 in. | |
15,50 in. |