Learn More
Ethyle2-({[2(-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
12.14 CHF - 195.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 61713-23-3
Summenformel C9H16O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 252.343
MDL-Nummer MFCD00026901
InChI-Schlüssel NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 521987
IUPAC-Name Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylmethylsulfanyl]acetat
SMILES CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10223092
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
S12083DA
1 g
12.14 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10485712
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
S12083EA
10 g
65.13 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10190602
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
S12083EE
50 g
195.78 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 27-06-2025
Chemische Identifikatoren
61713-23-3
252.343
NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
521987
CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
C9H16O4S2
MFCD00026901
methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylmethylsulfanyl]acetat
Spezifikation
Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
97.0
Bernsteinfarbene Glasflasche
CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
252.343
252.35
61713-23-3
97%
C9H16O4S2
MFCD00026901
NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylmethylsulfanyl]acetat
521987
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-({¢(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio!methyl}thio)acetate