Learn More
Ethyle2-({[2(-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10190602
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 61713-23-3
Summenformel C9H16O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 252.343
MDL-Nummer MFCD00026901
InChI-Schlüssel NBNGVIRHOBZBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenebis ethyl thioglycolate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl thio methyl thio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, ethyl 2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetate, diethyl 2,2'-methylenedisulfanediyl diacetate, diethyl 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetate, ethyl 2-ethoxycarbonyl methylthio methylthio acetate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylmethylsulfanyl acetate, aceticacid, 2,2'-methylenebis thio bis-, diethyl ester 9ci
PubChem CID 521987
IUPAC-Name Ethyl-2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylmethylsulfanyl]acetat
SMILES CCOC(=O)CSCSCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-({[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]methyl}thio)acetate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3CH2O2CCH2SCH2SCH2CO2CH2CH3
Menge 50 g
Formelmasse 252.35
Reinheit (%) 97%
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-({¢(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio!methyl}thio)acetate